Przejdź do
914545
Cesium chloride
AnhydroBeads™, 99.999% trace metals basis, (Perovskite grade)
Synonim(y):
Cesium monochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
689,00 zł
516,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CsCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.36
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.23
MDL number:
516,75 zł
Cena katalogowa689,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
AnhydroBeads™
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
crystals
particle size
-10 mesh
mp
645 °C (lit.)
application(s)
solar energy
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
Cesium chloride finds application in synthesis of perovksites based photovoltaic materials.
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
562599C3139C3309
description
AnhydroBeads™, 99.999% trace metals basis, (Perovskite grade)
description
99.99% trace metals basis
description
optical grade, ≥99.5% trace metals basis
description
BioXtra, ≥99.5% (titration)
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99.5% trace metals basis
assay
≥99.5% (titration)
product line
AnhydroBeads™
product line
-
product line
-
product line
BioXtra
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
powder
form
powder
form
powder
mp
645 °C (lit.)
mp
645 °C (lit.)
mp
645 °C (lit.)
mp
645 °C (lit.)
particle size
-10 mesh
particle size
-
particle size
-
particle size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium chloride
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)