Kluczowe dokumenty
927953
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
70 nm diameter, Ni-NTA functionalized, 1ml, OD 50, in water
Synonim(y):
AuNP, GdNP, Gold NP
Wybierz wielkość
1 ML
2120,00 zł
2120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
2120,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12141717
NACRES:
NA.22
2120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
opis
Ni-NTA surface density: 1/nm2
stężenie
in water
OD
50
śr. rdzenia
70 nm , <12% coefficient of variance
średnica
70 nm
λmaks.
548 nm
PDI
<0.200
grupa funkcyjna
Ni-NTA
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Funkcjonalizowane nanocząstki złota Ni-NTA są odpowiednie do wiązania białek z C- lub N-końcowym znacznikiem 6X His. Te nanocząstki złota pozwalają na szybkie generowanie koniugatów złota do późniejszego wykorzystania w dalszych testach.
Nanocząstki złota funkcjonalizowane Ni-NTA są w ponad 95% kuliste i mają jednolity rozkład wielkości (CV <12%).
Zastosowanie
Idealny do opracowywania koniugatów złota do zastosowań takich jak blotting, testy przepływu bocznego, mikroskopia i transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM).
Przechowywanie i stabilność
W przypadku przechowywania przez dłuższy czas nanocząstki złota mogą osadzać się na dnie fiolki, co jest szczególnie widoczne w przypadku większych rozmiarów cząstek. Przed użyciem należy ponownie zawiesić osadzone cząstki poprzez dokładne wymieszanie, aż do uzyskania jednorodnego roztworu.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photocurrent generation properties of Histag-photosystem II immobilized on nanostructured gold electrode
Terasaki, Nao, et al
Thin Solid Films, 516.9, 2553-2557 (2008)
Targeting Nanoparticles to Tumors using Adenoviral Vectors
Saini, V., et al.
TechConnect Briefs: Technical Proceedings of the 2007 NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show, Volume 2 (2007)
A generic approach to monofunctionalized protein-like gold nanoparticles based on immobilized metal ion affinity chromatography.
Raphaël Lévy et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 7(4), 592-594 (2006-02-14)