Merck
926698
Sigma-Aldrich
MCM-41 100nm nanoparticle
pore size 30 Å, 1% in water (dispersion)
Synonim(y):
Mesoporous silica, Silica nanoparticles
Wybierz wielkość
2 ML
1220,00 zł
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 ML
1220,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.22
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
stężenie
1% in water (dispersion)
wielkość porów
30 Å pore size
ciąg SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Silica, mesostructured (MCM-41) is a part of low-density organized mesoporous silicate system which has a 2D hexagonal phase. MCM-41 nanoparticles have a wide range of unique features such as durability, high specific surface area, air tolerance, large and uniform pore size, and high thermal and mechanical stability.
Zastosowanie
Their applications are consequences of their porous nature and robust chemical composition, which permit their use in many applications:
  • water treatment
  • gas processing
  • supported catalysis
  • drug delivery
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mesoporous Silica Nanoparticles for Bio-Applications.
Niculescu V, et al.
Frontiers in materials, 7 (2020)
Mesoporous MCM-41 material for hydrogen storage: A short review.
Tekkaya E, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 41(23), 9789-9795 (2016)
Functionalized Ordered Mesoporous Silicas (MCM-41): Synthesis and Applications in Catalysis.
Martinez-Edo G, et al.
Catalysts, 8(12), 617-617 (2018)