900769
Silica
mesoporous MCM-48, <15 μm particle size, pore size 3 nm, amine functionalized
Synonim(y):
MCM-48 funkcjonalizowany aminą, Mezoporowata krzemionka, Mezoporowata krzemionka funkcjonalizowana aminami
Wybierz wielkość
3080,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3080,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
powder
wielkość cząstki
<15 μm
wielkość porów
3 nm pore size
grupa funkcyjna
amine
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)