926884
MCM-41 100nm nanoparticle
pore size 30 Å, amine functionalized
Synonim(y):
Mesoporous silica
About This Item
Polecane produkty
wielkość porów
30 Å pore size
Poziom jakości
grupa funkcyjna
amine
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- water treatment
- gas processing
- supported catalysis
- drug delivery
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation