Przejdź do
926558
Upconversion Nanoparticles
NaYF4-Yb,Tm@NaYF4, PEG-NH2 modified core-shell ucnps,980 excitation, blue light
Synonim(y):
UCNPs
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352302
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
concentration
2 mg/mL in water
matrix active group
PEG-NH2 surface treatment
particle size
30 nm±5 nm
fluorescence
λex 980 nm (blue), λem 360 nm, λem 450 nm, λem 470 nm
storage temp.
2-8°C
Application
  • Fluorescent microscopy
  • Deep-tissue bioimaging
  • Nanomedicine
  • Optogenetics
  • Security labelling
  • Volumetric display
Upconversion nanoparticles (ucnps), are the result of a unique optical process in which near-infrared (NIR) light excitation is converted into visable and/or UV emission. Upconversion (UC) utilizes sequential absorption of multiple photons utilizing both lifetime and real ladder-like energy levels of ions in a host lattice to produce a higher energy anti-Stokes luminescence.
This optical features of UCNPs, results in deep tissue penetration and minimal autofluorescence background, for a broad range of applications of UCNP in diagnostics and biomedical imaging systems.
Legal Information
Product of RuixiBiotechCo. Ltd
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
926620926612926523
particle size
30 nm±5 nm
particle size
30 nm±5 nm
particle size
30 nm±5 nm
particle size
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
concentration
2 mg/mL in water
concentration
5 mg/mL
concentration
5 mg/mL in cyclohexane
concentration
2 mg/mL in water
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
fluorescence
λex 980 nm (blue), λem 450 nm, λem 470 nm
fluorescence
λex 980 (green), λem 540 nm, λem 650 nm
fluorescence
λex 808 nm (blue), λem 365 nm, λem 450 nm, λem 470 nm
fluorescence
λex 808 nm (blue), λem 365 nm, λem 450 nm, λem 470 nm
matrix active group
PEG-NH2 surface treatment
matrix active group
Oleic acid surface treatment
matrix active group
Oleic acid surface treatment
matrix active group
PEG-NH2 surface treatment
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Upconversion Nanoparticles
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)