Merck
926361
Sigma-Aldrich
Diffusion mixer chip
Fluidic 186, PC
Synonim(y):
Układ mikroprzepływowy
Wybierz wielkość
1 EACH
443,00 zł
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
443,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
  • Dwie identyczne jednostki mikromieszające na chip
  • Każda jednostka posiada cztery wloty i jeden wylot
  • Jednostki mikromieszające można łączyć łańcuchowo, aby jeszcze bardziej usprawnić mieszanie.
Mikroprzepływowy układ scalony Diffusion Mixer Fluidic 186 PC wykorzystuje zasady mieszania pasywnego i wydłużone kanały w celu wymuszenia mieszania. Chociaż przepływy w mikrokanałach są zwykle laminarne, ten mikser poprawia dyfuzję poprzez długi wspólny przepływ cieczy w wydłużonym meandrującym kanale.
Komponenty
Chip Properties:
  • Luer Interface
  • Material: Polycarbonate (PC)
  • Channel Depth: 100 μm
  • Channel Width Inlets: 100/200 μm
  • Channel Width Mixer: 200 μm
  • Channel Width Outlet: 200 μm
  • Volume Mixing Channel: 4.11 μL
  • Length of mixing channel: 217 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Produkty
Microfluidic assembly improves polyamine nanoencapsulation of nucleic acids, overcoming challenges like polydispersity and poor reproducibility.