Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
922218
Sigma-Aldrich
Male luer plug
single, Fluidic 263, PP
Synonim(y):
Akcesoria do układów mikroprzepływowych
Wybierz wielkość
1 EACH
257,00 zł
257,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
257,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
257,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Zastosowanie
Męskie zatyczki Luer umożliwiają zamykanie żeńskich interfejsów luer i luer lock na naszych platformach fluidalnych. Zatyczki umożliwiają przepływ cieczy z żeńskim interfejsem Luer do kanałów fluidalnych na chipie, jednocześnie utrzymując interfejs fluidalny zamknięty, aby uniknąć zanieczyszczenia.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recent advances of controlled drug delivery using microfluidic platforms.
Li X, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 18, 3-28 (2018)
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)