Złącze Mini Luer może być używane do łączenia platform mikroprzepływowych z rurkami lub bezpośrednio z oprzyrządowaniem. Męskie złącza Mini Luer do płynów są środkiem do łączenia żeńskich platform Mini Luer z rurkami w celu podłączenia na przykład pomp, zaworów lub zbiorników na odpady. Złącze Mini Luer jest wykonane z twardego polipropylenu (PP) i idealnie nadaje się do łączenia rurek. Należy unikać wywierania siły na złącze PP i chip, aby zapobiec uszkodzeniu chipa.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range
is 921882-1EA contain one mini-luer connenctor or a pack?
1 answer
Technical Support
·11 months ago
This item comes with one Male Mini Luer fluid connector.
Helpful?
Reviews
★★★★★ No rating value