Mikroprzepływowy mikser dyfuzyjny 186 COP wykorzystuje zasady mieszania pasywnego i wydłużone kanały w celu wymuszenia mieszania. Chociaż przepływy w mikrokanałach są zwykle laminarne, ten mikser poprawia dyfuzję poprzez długi wspólny przepływ cieczy w wydłużonym meandrującym kanale.
Cechy i korzyści
Dwie identyczne jednostki mikromieszające na chip
Każda jednostka posiada cztery wloty i jeden wylot
Jednostki mikromieszające można łączyć łańcuchowo, aby jeszcze bardziej usprawnić mieszanie.
Komponenty
Chip Properties:
Luer Interface
Material: Cyclic Olefin Polymer (COP)
Channel Depth: 100 μm
Channel Width Inlets: 100/200 μm
Channel Width Mixer: 200 μm
Channel Width Outlet: 200 μm
Volume Mixing Channel: 4.11 μL
Length of mixing channel: 217 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Microfluidic assembly can efficiently overcome the general disadvantages of polyamine nanoencapsulation of nucleic acids, such as a less defined morphology and composition, polydispersity, and poor reproducibility.
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value