Merck
925403
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D3-(23,24,25,26,27-13C5) solution
50 μg/mL in ethanol, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Wybierz wielkość
1 ML
1030,00 zł
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
1030,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5C22H44O2
Masa cząsteczkowa:
405.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.13
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
stężenie
50 μg/mL in ethanol
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
O[13C]([13CH2][13CH2]C[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@@H](CC1)\C(=C\C=C3\C[C@H](CCC\3=C)O)\CCC2)C)C)([13CH3])[13CH3]
Klucz InChI
JWUBBDSIWDLEOM-PQZGROPVSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)