Kluczowe dokumenty
921688
Sigma-Aldrich
Droplet generation and storage chip
Fluidic 488, PC
Synonim(y):
Układ mikroprzepływowy
Wybierz wielkość
1 EACH
443,00 zł
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
443,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Microfludic chip ×1
Zastosowanie
Mikroprzepływowe generowanie kropelek może wytwarzać wysoce monodyspersyjne kropelki z wysoką częstotliwością (do setek kHz). Zainteresowanie systemami mikroprzepływowymi opartymi na kropelkach znacznie wzrosło, ponieważ mikroprzepływy oferują możliwość obsługi bardzo małych objętości (μl do fl) płynów, zapewniają lepsze mieszanie, hermetyzację, sortowanie i wykrywanie. Mikroprzepływy mogą być wykorzystywane do eksperymentów o wysokiej przepustowości. Kropelki oparte na mikroprzepływach mają wiele różnorodnych zastosowań, takich jak synteza cząstek i analiza chemiczna. Wysoce kontrolowana produkcja kropel umożliwia również analizę pojedynczych komórek lub testowanie leków.
Układ do generowania i przechowywania kropel, Fluidic 488, PC jest wykonany z PC (poliwęglanu) i został specjalnie zaprojektowany do generowania i przechwytywania kropel do analizy optycznej pojedynczych kropel na chipie. Posiada 24 rombowe jednostki magazynujące, z których każda może przechwycić 108 pojedynczych kropelek. Dzięki połączeniu wielu trójników i dyszy skupiającej przepływ, konstrukcja kanału w obszarze generowania kropli jest wszechstronnym narzędziem do wielu różnych ustawień eksperymentalnych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recent advances of controlled drug delivery using microfluidic platforms.
Li X, et al.
Drug delivery, 128, 3-28 (2018)
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range
Produkty
Microfluidic assembly can efficiently overcome the general disadvantages of polyamine nanoencapsulation of nucleic acids, such as a less defined morphology and composition, polydispersity, and poor reproducibility.