Merck
923850
Sigma-Aldrich
Alginate Aldehyde
20% aldehyde content, medium viscosity
Synonim(y):
Aldehyd alginianowy, Utleniony alginian
Wybierz wielkość
2 G
1100,00 zł
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 G
1100,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H7NaO6)n(C6H3NaO6)m
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
opis
Degree of functionalization: 15-25%
Formularz
powder
kolor
white to off-white
przydatność
conforms to structure for NMR
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CO[C@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O/C(C=O)=C\C([O-])=O)O[C@@H]1C([O-])=O.OC2[C@H](OC(O)C=O)[C@@H](C([O-])=O)O[C@@H](OC)[C@H]2O
Zastosowanie
Alginian jest anionowym polisacharydem, który jest szeroko wykorzystywany w zastosowaniach farmaceutycznych i biomedycznych ze względu na jego niezwierzęce pochodzenie, niską toksyczność, biokompatybilność i biodegradowalność[1]. Hydrożele alginianowe są powszechnie stosowane do wytwarzania rusztowań w inżynierii tkankowej[2], biotuszów do biodruku 3D[3][4] oraz nanonośników do dostarczania leków i genów.
Alginian jest powszechnie sieciowany do postaci hydrożelu poprzez sieciowanie jonowe kationami dwuwartościowymi (np. Ca2+). Aby zapobiec degradacji matrycy, alginian może być funkcjonalizowany grupami reaktywnymi, które mogą być sieciowane chemicznie, takimi jak aldehydy.[5] Alginian funkcjonalizowany aldehydami może być stosowany do przygotowania hydrożeli poprzez reakcję z grupami aminowymi, takimi jak żelatyna, poprzez reakcję zasady Schiffa w celu utworzenia chemicznego hydrożelu. Materiał ten może być wykorzystywany w różnych zastosowaniach biomedycznych, takich jak dostarczanie leków, komórek lub biomolekuł do różnych tkanek, gojenie się ran oraz inżynieria tkanki mięśniowej i kostnej. [6]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B Balakrishnan et al.
Carbohydrate research, 340(7), 1425-1429 (2005-04-28)
Periodate oxidation of sodium alginate in aqueous solution as well as a dispersion in 1:1 ethanol-water was examined. The oxidation proceeded smoothly in both media, and the kinetics of oxidation was surprisingly similar. Polymer cleavage was observed in both media
Biji Balakrishnan et al.
Biomaterials, 26(18), 3941-3951 (2005-01-01)
The injectable polymer scaffolds which are biocompatible and biodegradable are important biomaterials for tissue engineering and drug delivery. Hydrogels derived from natural proteins and polysaccharides are ideal scaffolds for tissue engineering since they resemble the extracellular matrices of the tissue
Determination of Degree of Substitution of Formyl Groups in Polyaldehyde Dextran by the Hydroxylamine Hydrochloride Method
Huiru Zhao, Ned D. Heindel
Pharmaceutical Research, 8, 400?402-400?402 (1991)
Controlling alginate oxidation conditions for making alginate-gelatin hydrogels
Emami Z, et al.
Carbohydrate Polymers, 198, 509-517 (2018)
The effect of oxidation on the degradation of photocrosslinkable alginate hydrogels
Jeon O, et al.
Biomaterials, 33(13), 3503-3514 (2012)
Questions
  1. Is the alginate aldehyde terminated, as described in the linear formula, with only 20% of the chains functionalized? Or is the backbone of the chain functionalized with aldehyde with 20% of the monomers containing aldehyde groups?
    1 answer
    1. Only the aldehyde content is determined by the titration with hydroxylamine. The location of the aldehyde groups is not determined and the image is representative.