Merck
923842
Sigma-Aldrich
Alginate Aldehyde
35% aldehyde content, medium viscosity
Synonim(y):
Aldehyd alginianowy, Utleniony alginian
Wybierz wielkość
2 G
1100,00 zł
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 G
1100,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H7NaO6)n(C6H3NaO6)m
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
opis
Degree of functionalization: 30-40%
Formularz
powder
opór arkusza
15.6m Ω/sq (25 mum after curing at 150 Celsius for 5 min on glass)
kolor
white to off-white
przydatność
conforms to structure for NMR
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CO[C@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O/C(C=O)=C\C([O-])=O)O[C@@H]1C([O-])=O.OC2[C@H](OC(O)C=O)[C@@H](C([O-])=O)O[C@@H](OC)[C@H]2O
Zastosowanie
Alginian jest anionowym polisacharydem, który jest szeroko stosowany w zastosowaniach farmaceutycznych i biomedycznych ze względu na jego niezwierzęce pochodzenie, niską toksyczność, biokompatybilność i biodegradowalność[1]. Hydrożele alginianowe są powszechnie stosowane do wytwarzania rusztowań inżynierii tkankowej[3], biotuszów do biodruku 3D[2][4] oraz nanonośników do dostarczania leków i genów.
Alginian jest powszechnie sieciowany w hydrożel poprzez sieciowanie jonowe kationami dwuwartościowymi (np. Ca2+). Aby zapobiec degradacji matrycy, alginian może być funkcjonalizowany grupami reaktywnymi, które mogą być sieciowane chemicznie, takimi jak aldehydy.[5] Alginian funkcjonalizowany aldehydem może być stosowany do przygotowania hydrożeli poprzez reakcję z grupami aminowymi, takimi jak żelatyna, poprzez reakcję zasady Schiffa w celu utworzenia chemicznego hydrożelu. Materiał ten może być wykorzystywany w różnych zastosowaniach biomedycznych, takich jak dostarczanie leków, komórek lub biomolekuł do różnych tkanek, gojenie się ran oraz inżynieria tkanki mięśniowej i kostnej[6]. [6]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of Degree of Substitution of Formyl Groups in Polyaldehyde Dextran by the Hydroxylamine Hydrochloride Method
Huiru Zhao, Ned D. Heindel
Pharmaceutical Research, 8, 400?402-400?402 (1991)
Biji Balakrishnan et al.
Biomaterials, 26(18), 3941-3951 (2005-01-01)
The injectable polymer scaffolds which are biocompatible and biodegradable are important biomaterials for tissue engineering and drug delivery. Hydrogels derived from natural proteins and polysaccharides are ideal scaffolds for tissue engineering since they resemble the extracellular matrices of the tissue
B Balakrishnan et al.
Carbohydrate research, 340(7), 1425-1429 (2005-04-28)
Periodate oxidation of sodium alginate in aqueous solution as well as a dispersion in 1:1 ethanol-water was examined. The oxidation proceeded smoothly in both media, and the kinetics of oxidation was surprisingly similar. Polymer cleavage was observed in both media
Supachai Reakasame et al.
Biomacromolecules, 19(1), 3-21 (2017-11-28)
Oxidized alginate (OA)-based hydrogels have drawn considerable attention as biodegradable materials for tissue engineering applications. OA possesses a faster degradation rate and contains more reactive groups compared to native alginate. This review summarizes the research publications reporting the development of
The effect of oxidation on the degradation of photocrosslinkable alginate hydrogels
Jeon O, et al.
Biomaterials, 33(13), 3503-3514 (2012)