Merck
914800
Sigma-Aldrich
Hyaluronic acid methacrylate
Degree of substitution: 10% - 30%, Mw 170,000-250,000
Synonim(y):
HA MA, Kwas hialuronowy MA, Metakrylan HA, Metakrylan kwasu hialuronowego o wysokiej masie molowej
Wybierz wielkość
500 MG
1210,00 zł
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
1210,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(NaC20H28NO15)n
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
opis
NMR: Conforms to structure
Formularz
(powder or chunk(s) or fibers)
masa cząsteczkowa
Mw 170,000-250,000
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Kwas hialuronowy (HA) to liniowy polisacharyd składający się naprzemiennie z kwasu D-glukuronowego i N-acetylo-D-glukozaminy, występujący głównie w tkankach łącznych. Hydrożele na bazie kwasu hialuronowego są szeroko stosowane w inżynierii tkankowej, biodruku 3D i dostarczaniu leków. Kwas hialuronowy funkcjonalizowany metakrylanem jest fotosieciowalny i może być stosowany do generowania usieciowanych hydrożeli.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cindy Chung et al.
Tissue engineering. Part A, 15(2), 243-254 (2009-02-06)
Mesenchymal stem cells (MSCs) are multipotent progenitor cells whose plasticity and self-renewal capacity have generated significant interest for applications in tissue engineering. The objective of this study was to investigate MSC chondrogenesis in photo-cross-linked hyaluronic acid (HA) hydrogels. Because HA
Bin Duan et al.
Acta biomaterialia, 9(8), 7640-7650 (2013-05-08)
Bioactive and biodegradable hydrogels that mimic the extracellular matrix and regulate valve interstitial cells (VIC) behavior are of great interest as three-dimensional (3-D) model systems for understanding mechanisms of valvular heart disease pathogenesis in vitro and the basis for regenerative
Judy Yeh et al.
Biomaterials, 27(31), 5391-5398 (2006-07-11)
Encapsulation of mammalian cells within hydrogels has great utility for a variety of applications ranging from tissue engineering to cell-based assays. In this work, we present a technique to encapsulate live cells in three-dimensional (3D) microscale hydrogels (microgels) of controlled
Liming Bian et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(25), 10117-10122 (2013-06-05)
Methacrylated hyaluronic acid (HA) hydrogels provide a backbone polymer with which mesenchymal stem cells (MSCs) can interact through several cell surface receptors that are expressed by MSCs, including CD44 and CD168. Previous studies showed that this 3D hydrogel environment supports
Aleksander Skardal et al.
Tissue engineering. Part A, 16(8), 2675-2685 (2010-04-15)
Bioprinting by the codeposition of cells and biomaterials is constrained by the availability of printable materials. Herein we describe a novel macromonomer, a new two-step photocrosslinking strategy, and the use of a simple rapid prototyping system to print a proof-of-concept
Produkty
Engineered ECMs enhance immune therapy in cancer treatment by supporting cells and tissues and modulating immune response. They improve immune cell maturation, expansion, and regulation through biomaterial manipulation, acting as frameworks or carriers for enhanced tumor immunotherapy.