Merck
923524
Sigma-Aldrich
(tBuMPhos)PdCl2
greener alternative
Synonim(y):
Dichlorek palladu 1-diadamantylofosfino-1′-di-tert-butylofosfinoferrocenu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H56Cl2FeP2Pd
Masa cząsteczkowa:
807.97
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
powder
Poziom jakości
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Cl-][Pd+2]1([Cl-])[P](C(C)(C)C)(C(C)(C)C)[C-]23[CH]4=[CH]5[CH]6=[CH]2[Fe+2]56789%1043[CH]=%11[CH]%10=[CH]9[C-]8([CH]%117)[P]1(C%12%13CC%14CC(CC(C%14)C%12)C%13)C%15%16CC%17CC(CC(C%17)C%15)C%16
InChI
InChI=1S/C25H34P.C13H22P.2ClH.Fe.Pd/c1-2-4-23(3-1)26(24-11-17-5-18(12-24)7-19(6-17)13-24)25-14-20-8-21(15-25)10-22(9-20)16-25;1-12(2,3)14(13(4,5)6)11-9-7-8-10-11;;;;/h1-4,17-22H,5-16H2;7-10H,1-6H3;2*1H;;/q2*-1;;;2*+2/p-2
Klucz InChI
BJILVUSTVVKBGK-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności katalitycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
(tBuMPhos)PdCl2 jest niesymetrycznym ligandem fosfinowym na bazie ferrocenu. Seria ligandów MPhos to niesymetryczne difosfino-ferroceny zawierające nieporęczną grupę adamantylową. Katalizatory Pd zawierające CyMPhos mogą być stosowane do różnych transformacji sprzęgania krzyżowego, w tym sprzęgania Suzuki, sprzęgania C-P i sprzęgania Csp2-Csp3. Zademonstrowane sprzężenia Csp2-Csp3 obejmują sprzężenie Murahashi-Feringa (Alkil-Li), sprzężenie Kumada-Corriu (Alkil-MgX), sprzężenie Negishi (Alkil-ZnX) i sprzężenie Suzuki-Miyaura (Alkil-B(OR2)).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)