Kluczowe dokumenty
922838
TpOx-Ph-o-Me
Synonim(y):
2,3,6,11,12-Pentakis(pentyloxy)-8-(o-tolyl)triphenyleno[1,2-d]oxazole
About This Item
Polecane produkty
temp. przechowywania
−20°C
Poziom jakości
Opis ogólny
Zastosowanie
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Przechowywanie i stabilność
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)