Kluczowe dokumenty
922404
N4,N4′-Bis(4-(6-((3-ethyloxetan-3-yl)methoxy)hexyl)phenyl)-N4,N4′-diphenylbiphenyl-4,4′-diamine
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
OTPD
Wybierz wielkość
1260,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
1260,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
rozpuszczalność
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
fluorescencja
λem 410 nm±10 nm in dichloromethane
Energia orbitalna
HOMO 5.34 eV
LUMO 1.9 eV
λ
in dichloromethane
absorpcja UV
λ: 308 nm±5 nm Amax
λ: 353 nm±5 nm Amax
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)