Kluczowe dokumenty
805416
5H-Pyrido[3,2-b]indole
Synonim(y):
δ-karbolina
Wybierz wielkość
1060,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1060,00 zł
Polecane produkty
Próba
99% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
mp
209-214 °C
ciąg SMILES
C1(C=CC=C2)=C2C(N=CC=C3)=C3N1
InChI
1S/C11H8N2/c1-2-5-9-8(4-1)11-10(13-9)6-3-7-12-11/h1-7,13H
Klucz InChI
NSBVOLBUJPCPFH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)