Merck
932094
Sigma-Aldrich
TCzTrz
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
9,9′,9"-(5-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)benzene-1,2,3-triyl) tris(9H-carbazole)
Wybierz wielkość
200 MG
858,00 zł
858,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 MG
858,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C57H36N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
804.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
858,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
opis
Triplet Energy:-2.80 eV
S1: 2.96 eV
T1: 2.81 eV
Próba
≥99% (HPLC)
energy gap
0.16 eV, delta EST
rozpuszczalność
toluene: soluble
Energia orbitalna
HOMO -5.40 eV 
LUMO -2.18 eV 
absorpcja UV
λ: 335 nm±5 nm Amax
λ: 375 nm±5 nm Amax
Zastosowanie
CzTrz wykazuje dobre właściwości błonotwórcze, wysoką ruchliwość nośników ładunku i doskonałą kompatybilność na poziomie energii trypletowej z szeroką gamą domieszek fosforyzujących i fluorescencyjnych. Właściwości te przyczyniają się do wydajnej rekombinacji ładunku i emisji wysokiej jakości światła w organicznych diodach elektroluminescencyjnych (OLED). Może działać jako materiał transportujący dziury w warstwie aktywnej urządzeń OFET, umożliwiając wydajny transport ładunku i modulację przewodnictwa.
Domieszka dla jasnoniebieskich diod OLED z opóźnioną fluorescencją aktywowaną termicznie (TADF) i EQE na poziomie 25%.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dong Ryun Lee et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(39), 5861-5867 (2015-08-27)
Carbazole- and triazine-derived thermally activated delayed fluorescent (TADF) emitters, with three donor units and an even distribution of the highest occupied molecular orbital, achieve high external quantum efficiencies of above 25% in blue and green TADF devices.