Kluczowe dokumenty
921629
Sigma-Aldrich
Reaction chamber chip - various volume chambers
Fluidic 620, COC
Synonim(y):
Układ mikroprzepływowy
Wybierz wielkość
1 EACH
443,00 zł
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
443,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Chipy komorowe mają format szkiełka mikroskopowego (75,5 mm x 25,5 mm x 1,5 mm) i są wyposażone w interfejsy Mini Luer. Ich kluczowymi elementami mikroprzepływowymi są komory reakcyjne o różnych objętościach. Chipy komorowe są doskonałym narzędziem do ułatwiania reakcji, takich jak amplifikacja docelowego DNA podczas qPCR lub do ekstrakcji cząsteczek docelowych z danej próbki w ilościach preparatywnych. Chipy te mogą być na przykład używane jako urządzenia do ekstrakcji kwasów nukleinowych za pomocą kulek magnetycznych poprzez proste nałożenie kulek i próbki oraz użycie zewnętrznego magnesu do przytrzymania kulek na miejscu. Procedury te mogą być wykonywane całkowicie ręcznie za pomocą pipety - oprócz magnesu nie jest potrzebny żaden dodatkowy sprzęt - lub półautomatycznie za pomocą zwykłych pomp perystaltycznych, które można znaleźć w większości laboratoriów nauk przyrodniczych.
Chip komory reakcyjnej - komory o różnej objętości, Fluidic 620, COC jest wykonany z COC (cyklicznego kopolimeru olefinowego). Ten prostokanałowy chip posiada wiele kanałów w jednym chipie o tych samych wymiarach oprócz głębokości kanału. Różne głębokości kanałów i wynikające z nich różne objętości kanałów pozwalają na bezpośrednie porównanie wpływu głębokości kanału na badanie i pomiar. Chip jest doskonałym narzędziem ułatwiającym wybór odpowiednich wymiarów kanałów w procesie projektowania zintegrowanych urządzeń mikroprzepływowych.
Właściwości chipa:
  • Interfejs Mini Luer
  • 16 komór o różnej objętości
  • Materiał: Cykliczny kopolimer olefin (COC)
  • Wymiary komory: 2mm(szerokość) x różne głębokości (100-800μm) x 18mm (długość)
  • Objętość komory: 3.6μl, 5.4μl, 7.1μl, 10.6μl, 14.1μl, 17.6μl, 21μl, 27.7μl
.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)
Recent advances of controlled drug delivery using microfluidic platforms.
Li X, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 128, 3-28 (2018)
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired