Kluczowe dokumenty
922048
Sigma-Aldrich
Straight channel chip (4 parallel channels)
Fluidic 180, PMMA
Synonim(y):
Układ mikroprzepływowy
Wybierz wielkość
1 EACH
443,00 zł
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
443,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Prosty układ kanałowy (4 równoległe kanały), Fluidic 180, PMMA ma takie same wymiary jak szkiełko mikroskopowe (75,5 mm x 25,5 mm x 1,5 mm). Odległość między kanałami wynosi 4,5 mm, zgodnie z rozstawem płytek 384-mikrotitrowych. Chipy fluidalne są dostępne z interfejsami Mini Luer, które mogą być używane z odpowiednimi odpowiednikami. Alternatywnie, wygodne są standardowe interfejsy Luer. Kanały mogą być zorientowane poprzecznie lub wzdłużnie na chipie.
Właściwości chipa:
  • 4 równoległe kanały
  • Interfejs Mini Luer
  • Materiał: Poli(metakrylan metylu) (PMMA)
  • Wymiary szkiełka: 75,5 mm x 25,5 mm x 1,5 mm
  • Odległość między kanałami: 4,5 mm
  • Wymiary kanału: 800μm (szerokość) x 20μm (głębokość) x 58,5mm (długość)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recent advances of controlled drug delivery using microfluidic platforms
Li X, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 128, 3-28 (2018)
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)
Recent advances of controlled drug delivery usingmicrofluidic platforms.
Li X, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 128, 3-28 (2018)