Kluczowe dokumenty
921548
Sigma-Aldrich
Reaction chamber chip - 20 μl
Fluidic 556, COP
Synonim(y):
Układ mikroprzepływowy
Wybierz wielkość
1 EACH
398,00 zł
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
398,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Chipy komorowe mają format szkiełka mikroskopowego (75,5 mm x 25,5 mm x 1,5 mm) i są wyposażone w interfejsy Mini Luer. Ich kluczowymi elementami mikroprzepływowymi są komory reakcyjne o różnych objętościach. Chipy komorowe są doskonałym narzędziem do ułatwiania reakcji, takich jak amplifikacja docelowego DNA podczas qPCR lub do ekstrakcji cząsteczek docelowych z danej próbki w ilościach preparatywnych. Chipy te mogą być na przykład używane jako urządzenia do ekstrakcji kwasów nukleinowych za pomocą kulek magnetycznych poprzez proste nałożenie kulek i próbki oraz użycie zewnętrznego magnesu do przytrzymania kulek na miejscu. Procedury te można wykonać całkowicie ręcznie za pomocą pipety - oprócz magnesu nie jest potrzebny żaden dodatkowy sprzęt - lub półautomatycznie za pomocą zwykłych pomp perystaltycznych, które można znaleźć w większości laboratoriów nauk przyrodniczych.
Chip komory reakcyjnej - 20 μl, Fluidic 556, COP jest wykonany z COP (cyklicznego polimeru olefinowego) i oferuje komory o objętości 20 μl. Chip komory reakcyjnej należy do najprostszych, ale najbardziej wszechstronnych urządzeń mikroprzepływowych. Od podstawowej komory reakcyjnej po narzędzie do hodowli komórkowej - dzięki tej rodzinie chipów można ułatwić wiele konfiguracji eksperymentalnych.
Właściwości chipów:
  • Interfejs Mini Luer
  • Materiał: Cykliczny polimer olefinowy (COP)
  • Objętość komory: 20 μl
  • Głębokość komory: 700 μm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)
Recent advances of controlled drug delivery using microfluidic platforms.
Li X, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 128, 3-28 (2018)
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)
Recent advances of controlled drug delivery usingmicrofluidic platforms.
Li X, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 128, 3-28 (2018)
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired