Kluczowe dokumenty
919950
3-(([1,1′-Biphenyl]-4-ylmethyl)thio)-6-methyl-1,2,4,5-tetrazine
>98%
Synonim(y):
b-Tz, Minimalna ilość tetrazyny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14N4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
>98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
ciąg SMILES
S(Cc2ccc(cc2)c3ccccc3)c1nnc(nn1)C
Klucz InChI
YATUIOCNNCZRCH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
3-(([1,1′-bifenylo]-4-ylometylo)tio)-6-metylo-1,2,4,5-tetrazyna(b-Tz) jest minimalną pochodną tetrazyny zdolną do przechodzenia reakcji cykloaddycji [4+2] Dielsa-Aldera z naprężonymi alkenami, co czyni ją wysoce użyteczną w zastosowaniach bioortogonalnego znakowania i wykrywania komórek. Tetrazyny są często włączane do sond chemicznych lub innych narzędzi małocząsteczkowych za pomocą łączników, które mogą wpływać na właściwości fizykochemiczne lub wydajność powstałego produktu koniugatu. Tutaj, Lambert et al zademonstrowali wolne od łączników włączenie b-Tz poprzez sprzęganie krzyżowe Liebeskind-Srogl za pośrednictwem srebra z różnymi arylowymi i heteroarylowymi kwasami boronowymi. To "minimalne" podejście do tetrazyny ułatwi wprowadzenie tetrazyny do różnych złożonych cząsteczek i ulepszonych sond do obrazowania żywych komórek i chemii in vivo.
Produkty pomocnicze
PdCl2(dppf): 697230
Ag2O: 226831
Produkty pomocnicze
PdCl2(dppf): 697230
Ag2O: 226831
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
William D Lambert et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(43), 17068-17074 (2019-10-12)
Described is a general method for the installation of a minimal 6-methyltetrazin-3-yl group via the first example of a Ag-mediated Liebeskind-Srogl cross-coupling. The attachment of bioorthogonal tetrazines on complex molecules typically relies on linkers that can negatively impact the physiochemical