Merck
918571
Sigma-Aldrich
3D Printable Yttria-stabilized Zirconium(IV) Oxide Ink
greener alternative
Synonim(y):
Atrament 3Y-ZrO2, Atrament YSZ, Tusz ceramiczny do druku 3D, Tusz cyrkonowy stabilizowany tlenkiem itru, Tusz z tlenku cyrkonu stabilizowanego itrem
About This Item
Kod UNSPSC:
12352119
NACRES:
NA.23
opis
Printing methods compatible with: Direct-Ink-Writing 3D printing
Poziom jakości
Formularz
paste
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
70 wt. % (Yttria stabilized zirconia)
kolor
white
wielkość cząstki
120 nm
lepkość
2-25 Pa.s (25 °C at shear rate of 100 s-1)
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Produkt ten może być stosowany w technice druku 3D z wytłaczaniem materiału.
Ten produkt to tiksotropowy atrament na bazie nanocząstek tlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru (YSZ). Nadaje się do różnych technologii drukowania z bezpośrednim zapisem atramentu (aka robocasting) [1] [2]. Nasz atrament YSZ został również zatwierdzony do druku 3D w stereolitografii (SLA). Atrament oferuje stabilną dyspersję YSZ, wysoką lepkość, dobrą drukowność i długi okres trwałości. Wyżarzone wzory zapewniają doskonałą odporność chemiczną i dużą powierzchnię. Tusz nadaje się do zastosowań takich jak membrany, kataliza, separatory i reaktory.
Przestroga
Wskazówki dotyczące obsługi:
  • Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w lodówce.
  • Unikać ekspozycji na ciepło.
  • Dodać inicjator termiczny (produkt nr 479896) do 0,3% wag. całkowitej masy atramentu 3Y-ZrO2/PEGDA i dobrze wymieszać przed użyciem.
Uwaga dotycząca przygotowania
Procedura mieszania i ładowania atramentu do strzykawki krok po kroku znajduje się w załączonym pliku.
Uwagi dotyczące bezpośredniego pisania atramentem (DIW):
  • Można stosować dysze strzykawkowe o rozmiarach od 250 μm do 800 μm.
  • Ciśnienie początkowe dla drukowania DIW wynosi od 12 do 18 psi, w zależności od zastosowanej średnicy dyszy.
Przetwarzanie części drukowanych metodą DIW:
  • Utwardzanie w temperaturze 110°C przez 12-16 godzin.
  • Spiekanie przy użyciu następującej sekwencji:
Począwszy od RT, Rampa do 200°C przez 6 godzin.
Rampa do 300°C @ 1°C/min. Przytrzymać przez 4 godziny.
Rampa do 400°C @ 1°C/min. Przytrzymać przez 2 godziny.
Rampa do 800°C @ 2°C/min. Przytrzymać przez 4 godziny.
Rampa do 1090°C @ 2°C/min. Przytrzymać przez 15 godzin.
Obniżenie temperatury do 50°C @ 2°C/min.
Przechowywanie i stabilność
Mocno uszczelnić pozostały tusz i przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
3D printing of ceramics: A review.
Chen Z, et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 39(4), 661-687 (2019)
3D-printed nanoporous ceramics: Tunable feedstock for direct ink write and projection microstereolithography
Alyssa L. Troksa et al.
Materials & Design, 198 , 109337-109337 (2021)
Synthesis of Highly Porous Yttria-Stabilized Zirconia by Tape-Casting Methods.
Boaro M, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 395-400 (2004)
Produkty
Additive manufacturing combined with nanomaterial-based inks enhances material properties, particularly in energy and environmental applications.