572322
Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized
nanopowder
Synonim(y):
YSZ-3
Wybierz wielkość
1100,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1100,00 zł
Polecane produkty
Formularz
nanopowder
Poziom jakości
zawiera
3 mol % yttria as stabilizer
skład
(ZrO2)0.97(Y2O3)0.03
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
powierzchnia
10-25 m2/g
wielkość cząstki
≤100 nm
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Zr](=O)=O.[Y](=O)O[Y]=O
InChI
1S/5O.2Y.Zr
Klucz InChI
KSTOPEBVPBSOTK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- powłoka bariery termicznej do ochrony i izolacji elementów metalowych w turbinach gazowych[7]
- elektrolit w produkcji stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC)[9]
- w produkcji cyrkonowych łączników implantów dentystycznych[10]
- membrany do mikrourządzeń do konwersji energii[11]
- stały kwas i katalizator do zastosowań katalitycznych[12]
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.