Kluczowe dokumenty
918016
Sigma-Aldrich
Air adaptor
for 3 mL Cartridge
Wybierz wielkość
1 EACH
353,00 zł
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
353,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106401
NACRES:
NA.23
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Air adaptor, for 3 mL Cartridge, 1 EA
Poziom jakości
Zastosowanie
Adapter powietrza łączy kartridż z wyjściem powietrza jednostki dozującej płyn, takiej jak biodrukarka 3D. Każdy zespół adaptera jest precyzyjnie uformowany w celu bezpiecznego przymocowania do kartridża przy minimalnym wysiłku, dzięki czemu jego połączenie z wyjściem powietrza jednostki dozującej płyn jest szybkie i bezproblemowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)