917788
NanoFabTx™ reagent
PEGPCL-UH
Synonim(y):
NanoFabTx™, Zestaw do recepturowania
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O3·C2H4O)x·CH4O
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Odczynnik NanoFabTx™, PEGPCL-UH jest składnikiem naszego zestawu do badań przesiewowych formulacji leków NanoFabTx™ PEG-PCL (918881), który zawiera dodatkowe odczynniki i protokoły do nanoprecypitacji i mikroprzepływów w celu syntezy nanocząstek o wielkości 100-200 nm.Odczynnik NanoFabTx™, PEGPCL-UH to pegylowany polimer polikaprolaktonu (PCL), który jest zatwierdzonym przez FDA biodegradowalnym polimerem do zastosowań biomedycznych i farmaceutycznych, szeroko stosowanym jako system dostarczania leków.
Zastosowanie
Odczynnik NanoFabTx™, PEGPCL-UH może być stosowany jako uzupełnienie składnika naszego zestawu do badań przesiewowych formulacji leków NanoFabTx™ PEG-PCL (918881).
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)