Merck
917737
Sigma-Aldrich
NanoFabTx materials screening kit
for synthesis of polymeric nanoparticles
Synonim(y):
Nie-PEGylowany preparat do podawania leków, PCL, PLA, PLGA
Wybierz wielkość
1 KIT
3350,00 zł
3350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
3350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.23
3350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Kit components :
PLGA-Nano (907782-500mg)
PLGA-Nano75 (916382-500mg)
PLA-Nano (910996-500mg)
PCL-Nano (916382-500mg)
Stabilizer - P (913448-10g)
Poziom jakości
Zastosowanie
advanced drug delivery
Opis ogólny
Zestawy do formulacji NanoFabTx i mieszanki lipidowe umożliwiają użytkownikom enkapsulację szerokiej gamy cząsteczek leków terapeutycznych w celu ukierunkowanego lub rozszerzonego dostarczania leków bez konieczności długotrwałej optymalizacji metodą prób i błędów. Zestawy NanoFabTx zapewniają łatwy w użyciu zestaw narzędzi do enkapsulacji różnych środków terapeutycznych w nanocząstkach, mikrocząstkach lub liposomach. Cząsteczki enkapsulowane lekami syntetyzowane za pomocą zestawów NanoFabTx są odpowiednie do zastosowań w badaniach biomedycznych, takich jak onkologia, immunoonkologia, dostarczanie genów i szczepionek.
Zastosowanie
Zestaw do badań przesiewowych materiałów NanoFabTx do syntezy nanocząstek polimerowych jest gotowym do użycia zestawem do syntezy nanocząstek do dostarczania leków. Poli(kwas mlekowy-co-glikolowy) (PLGA), poli(kwasD,L-mlekowy) (PLA) i polikaprolakton (PCL) to biokompatybilne i biodegradowalne polimery, które zostały zatwierdzone przez FDA do zastosowań biomedycznych i farmaceutycznych. Zestaw ten zawiera odpowiednio dobrane polimery PLGA, PLA i PCL oraz stabilizator, umożliwiając szybkie badanie przesiewowe optymalnych materiałów w celu zwiększenia obciążenia lekiem i kontrolowanego uwalniania leku.
Cechy i korzyści
  • Gotowy do użycia zestaw do badań przesiewowych formulacji leków polimerowych dla nanocząstek nie-PEGylowanych
  • Do wyboru protokoły oparte na nanoprecypitacji lub mikroprzepływach
  • Tworzenie biodegradowalnych nanocząstek PLGA, PLA lub PCL o określonych rozmiarach
  • Maksymalizacja enkapsulacji leków hydrofobowych
  • W zestawie znajdują się cztery różne polimery nie-PEGylowane
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiera kompleksowe protokoły metod syntezy nanocząstek:
  • Protokół nanoprecypitacji do przygotowania nanocząstek otoczonych lekiem w standardowym szkle laboratoryjnym.
  • Protokół mikroprzepływowy wykorzystujący komercyjne platformy lub pompy strzykawkowe.
Protokół mikroprzepływowy wykorzystuje zestawy urządzeń NanoFabTx (911593), które zapewniają chipy mikroprzepływowe, złączki i rurki wymagane do rozpoczęcia syntezy opartej na mikroprzepływach (wymagany kompatybilny system mikroprzepływowy lub pompa strzykawkowa).
Więcej informacji można znaleźć w protokole w sekcji dokumentów na tej stronie.
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Freiberg et al.
International journal of pharmaceutics, 282(1-2), 1-18 (2004-09-01)
Polymer microspheres can be employed to deliver medication in a rate-controlled and sometimes targeted manner. Medication is released from a microsphere by drug leaching from the polymer or by degradation of the polymer matrix. Since the rate of drug release
C Thomasin et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 87(3), 269-275 (1998-04-02)
Phase separation (frequently called coacervation) of poly(lactide) (PLA) and poly(lactide-co-glycolide) (PLGA) is a classical method for drug microencapsulation. Here, attempts have been made to describe this process in the light of thermodynamics. Different PLA/PLGAs were dissolved in either dichloromethane or
Nazila Kamaly et al.
Chemical Society reviews, 41(7), 2971-3010 (2012-03-06)
Polymeric materials have been used in a range of pharmaceutical and biotechnology products for more than 40 years. These materials have evolved from their earlier use as biodegradable products such as resorbable sutures, orthopaedic implants, macroscale and microscale drug delivery
Verónica Lassalle et al.
Macromolecular bioscience, 7(6), 767-783 (2007-06-02)
The controlled release of medicaments remains the most convenient way of drug delivery. Therefore, a wide variety of reports can be found in the open literature dealing with drug delivery systems. In particular, the use of nano- and microparticles devices
Byung Kook Lee et al.
Advanced drug delivery reviews, 107, 176-191 (2016-06-06)
Poly(d,l-lactic acid) (PLA) has been widely used for various biomedical applications for its biodegradable, biocompatible, and nontoxic properties. Various methods, such as emulsion, salting out, and precipitation, have been used to make better PLA micro- and nano-particle formulations. They are
Produkty
NanoFabTX kits enable precise drug delivery with lipid nanoparticles and liposomes for mRNA and nucleic acids.