Kluczowe dokumenty
905410
TissueFab® bioink
Alg(Gel)ma -UV/365 nm
Synonim(y):
Biokomponent żelMA-alginian
Wybierz wielkość
2160,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2160,00 zł
Polecane produkty
opis
0.2 μm sterile filtered
suitable for 3D bioprinting applications
Formularz
viscous liquid
opakowanie
1 ea of 10 mL
zanieczyszczenia
≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
kolor
colorless to pale yellow
pH
6.5-7.5
Zastosowanie
3D bioprinting
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
- Zoptymalizuj warunki drukowania (np. średnicę dyszy, prędkość drukowania, ciśnienie drukowania, temperaturę, gęstość komórek) pod kątem właściwości drukarki 3D i danego zastosowania.
- Ogranicz tworzenie się pęcherzyków powietrza. Pęcherzyki powietrza w biotuszu mogą utrudniać biodruk. Ostrożnie obchodź się z biokomponentem podczas mieszania i przenoszenia, aby uniknąć tworzenia się pęcherzyków. Nie worteksuj ani nie wstrząsaj energicznie.
- Sieciowanie światłem UV. Źródło światła należy umieścić bezpośrednio nad drukowaną strukturą. Źródła światła o niższej intensywności będą wymagały krótszych odległości i dłuższych czasów ekspozycji w celu całkowitego usieciowania. Zalecane warunki: Umieść źródło światła o mocy 800 mW/cm2 8 cm nad drukowaną strukturą i naświetlaj przez 30-60 s.
Procedura
1. Przygotuj roztwór biotuszu: Ogrzewać biotusz TissueFab® - GelAlg-UV w łaźni wodnej lub inkubatorze ustawionym na 37°C przez 30 minut lub do momentu, gdy biotusz stanie się płynny. Delikatnie odwrócić barwnik, aby uzyskać jednorodny roztwór. NIE worteksować ani nie wstrząsać energicznie.
2. Przygotować roztwór bioink-komórki: Delikatnie pipetując w górę i w dół, ponownie zawiesić osad komórkowy o pożądanej gęstości komórek w roztworze biotuszu. Typowa gęstość komórek dla biodruku opartego na wytłaczaniu wynosi od 1 do 5 x106 komórek/ml. Załaduj roztwór bioink-komórki do wybranej kasety drukarki.
3. Bioprint: Schłodzić napełnioną kasetę drukarki poniżej 23 °C w celu wywołania żelowania, używając głowicy drukującej z regulacją temperatury lub umieścić kasetę w temperaturze 4 °C na kilka minut. Jeśli dostępna jest regulacja temperatury stołu drukującego, ustaw temperaturę na 20 °C. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta drukarki 3D. Załaduj kasetę drukującą do drukarki 3D i drukuj bezpośrednio na płytce Petriego lub na płytkach wielodołkowych. Dostosuj przepływ do średnicy dyszy, prędkości drukowania, ciśnienia drukowania i temperatury. Aby uzyskać optymalne wyniki, należy drukować przy delikatnym przepływie 200 mM roztworu CaCl2. Do utrzymania przepływu roztworu CaCl2 można użyć przenośnego nawilżacza.
4. Sieciowanie: Aby przeprowadzić fotosieciowanie, umieść źródło światła UV bezpośrednio nad drukowaną strukturą 3D i naświetl ją światłem UV (długość fali 365 nm). Użyj odpowiednich ustawień odległości i czasu naświetlania dla swojej biodrukarki. Aby chemicznie usieciować wydrukowaną strukturę, dodaj 100 mM CaCl2 w PBS na 1 minutę. Przepłukać dwukrotnie PBS.
5. Hodowla komórek: Hoduj wydrukowaną tkankę za pomocą odpowiedniego podłoża do hodowli komórek zgodnie ze standardowymi procedurami hodowli tkanek.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Bioinks enable 3D bioprinting of tissue constructs for drug screening and transplantation; select suitable bioinks for specific tissue engineering.
Biotusze umożliwiają biodrukowanie 3D konstruktów tkankowych do badań przesiewowych leków i przeszczepów; wybór odpowiednich biotuszów do określonej inżynierii tkankowej.
Learn how 3D bioprinting is revolutionizing drug discovery with highly-controllable cell co-culture, printable biomaterials, and its potential to simulate tissues and organs. This review paper also compares 3D bioprinting to other advanced biomimetic techniques such as organoids and organ chips.
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
Protokoły
Frequently asked questions (FAQs) for KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Kits.