Przejdź do
913618
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 500 nm particle size, 5 % (w/w) in ethanol, dispersion
Synonim(y):
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
884,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
UNSPSC Code:
12352309
NACRES:
NA.23
MDL number:
884,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
dispersion, nanoparticles
concentration
5 % (w/w) in ethanol
particle size
500 nm
pore size
non-porous
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Monodisperse nonporous silica nanoparticles find application in drug delivery and molecular imaging whereas micron sized particles are used in liquid chromatography. We offer highly monodisperse nonporous silica in ethanol, with sizes varying from 150 nm to 900 nm. The high monodispersity of our particles makes them suitable for aforementioned applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
914886926965643645
description
pore size non-porous, 500 nm particle size, 5 % (w/w) in ethanol, dispersion
description
pore size non-porous, 700 nm particle size, 5 % (w/w) in water, dispersion
description
1 wt. % in water, 600 nm (non-porous silica), 20 nm (gold nanoparticles)
description
MCM-41 type (hexagonal)
particle size
500 nm
particle size
700 nm
particle size
600 nm (non-porous silica), 20 nm (gold nanoparticles)
particle size
-
form
dispersion, nanoparticles
form
nanoparticles, dispersion
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pore size
non-porous
pore size
non-porous
pore size
-
pore size
0.98 cm3/g pore volume, 2.1-2.7 nm pore size
concentration
5 % (w/w) in ethanol
concentration
5 % (w/w) in water
concentration
1 wt. % in water
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica nanoparticles
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)