Kluczowe dokumenty
914045
Sigma-Aldrich
Peptide-RGD bioink preparation solution B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
Postać
solution
skład
Preparation solution B (20mL)
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Peptide - RGD bioink preparation solution B is a dilution and reconstitution solution for use with Peptide - RGD bioink (prod no.914444)
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)