Merck
91377
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride acetonitrile complex solution
15.2-16.8% BF3 basis
Synonim(y):
(Acetonitrile)-trifluoroborane
Wybierz wielkość
100 ML
228,00 zł
228,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
228,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H3BF3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.86
Beilstein:
3910569
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
228,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
stężenie
15.2-16.8% boron trifluoride
gęstość
0.87-0.88 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC#N.FB(F)F
InChI
1S/C2H3N.BF3/c1-2-3;2-1(3)4/h1H3;
Klucz InChI
MEMUCXUKCBNISQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)