Kluczowe dokumenty
913537
Sigma-Aldrich
Peptide bioink preparation solution A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
Formularz
liquid
skład
Preparation solution A (20mL)
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Peptide bioink preparation solution A is a dilution and reconstitution solution for use with Peptide Bioink (prod no. 916110)
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)