Merck
279749
Sigma-Aldrich
2-Methylaminomethyl-1,3-dioxolane
98%
Wybierz wielkość
5 G
525,00 zł
525,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
525,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
525,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4404 (lit.)
gęstość
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CNCC1OCCO1
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6-4-5-7-2-3-8-5/h5-6H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
ZCCPVTVGEQLONB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Metyloaminometylo-1,3-dioksolan został użyty do syntezy N-[metylo(2-hydroksy-3,5-dimetylofenylo)]-N-metylo-N-metylo-1,3-dioksolanoaminy (mpoa-H)[1].
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jakub Wojtaszak et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(6), 2424-2436 (2013-12-07)
The reaction of MgBu2, ZnEt2 or Ca(O(i)Pr)2 with 2 eq. of three-coordinating N-[methyl(2-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)]-N-methyl-N-methyl-1,3-oxolaneamine (mpoa-H) or N-[methyl(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)]-N-methyl-N-methyl-1,3-oxolaneamine (tbpoa-H) gave neutral, monomeric [Mg(mpoa)2], [Zn(mpoa)2], [Zn(tbpoa)2], and [Ca(tbpoa)2] as white powders in 58-90% yields. The resulting aminophenolates were characterized in solution by NMR