Merck
912956
Sigma-Aldrich
(2R,2′R,3R,3′R)-MeO-BIBOP
Synonim(y):
(2R,2′R,3R,3′R)-3,3′-Di-tert-butyl-4,4′-dimethoxy-2,2′,3,3′-tetrahydro-2,2′-bibenzo[d][1,3]oxaphosphole
Wybierz wielkość
250 MG
1160,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1160,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H32O4P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
czystość optyczna
ee: ≥99% (HPLC)
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
Klucz InChI
KVPCVNGTJXEQKH-IKTNGCAPSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
(2R,2′R,3R,3′R)-MeO-BIBOP to P-chiralny ligand bifosforowy stosowany w różnych asymetrycznych transformacjach katalizowanych metalami przejściowymi, w tym uwodornieniach, propargylacjach, redukcjach i hydroformylacjach.
Produkt może być używany z naszym stacjonarnym generatorem wodoru, H-Genie Lite (Z744083).
Informacje prawne
Sprzedawane we współpracy z Zejun Pharmaceuticals
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Renchang Tan et al.
Organic letters, 18(14), 3346-3349 (2016-06-23)
Air-stable and tunable chiral bisdihydrobenzooxaphosphole ligands (BIBOPs) were employed in rhodium-catalyzed asymmetric hydroformylation of various terminal olefins with excellent conversions (>99%), moderate-to-excellent enantioselectivities (up to 95:5 er), and branched to linear ratios (b:l) of up to 400.
Daniel R Fandrick et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(22), 7600-7601 (2010-05-21)
The highly enantio- and regioselective copper catalyzed asymmetric propargylation of aldehydes with a propargyl borolane reagent is reported. The methodology demonstrated broad functional group tolerance and provided high enantioselectivities for aliphatic, vinyl, and aryl aldehydes. The utility of the TMS
Chengxi Li et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(38), 13573-13583 (2019-07-26)
We herein report the development of a conformationally defined, electron-rich, C2 -symmetric, P-chiral bisphosphorus ligand, ArcPhos, by taking advantage of stereoelectronic effects in ligand design. With the Rh-ArcPhos catalyst, excellent enantioselectivities and unprecedentedly high turnovers (TON up to 10 000) were