Merck
913227
Sigma-Aldrich
(2R,2R′,3R,3R′)-WingPhos
greener alternative
Synonim(y):
(2R,2′R,3R,3′R)-4,4′-Di(anthracen-9-yl)-3,3′-di-tert-butyl-2,2′,3,3′-tetrahydro-2,2′-bibenzo[d][1,3]oxaphosphole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H44O2P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
738.83
Kod UNSPSC:
12352200
Formularz
powder or crystals
czystość optyczna
ee: ≥99% (HPLC)
przydatność reakcji
reagent type: ligand
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
grupa funkcyjna
phosphine
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności katalitycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
(2R,2R′,3R,3R′)-WingPhos jest P-chiralnym ligandem bifosforowym do katalizowanych przez Rh asymetrycznych uwodornień, jak również katalizowanej przez Rh asymetrycznej addycji arylowych boroksyn do ketonów.
Produkt może być używany z naszym stacjonarnym generatorem wodoru, H-Genie Lite (Z744083).
Informacje prawne
Sprzedawane we współpracy z Zejun Pharmaceuticals
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jinbin Zhu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(45), 16119-16123 (2019-08-31)
Highly enantioselective rhodium-catalyzed addition of arylboroxines to N-unprotected ketimines is realized for the first time by employing chiral BIBOP-type ligands with a Rh loading as low as 1 mol %. A range of chiral α-trifluoromethyl-α,α-diaryl α-tertiary amines or 3-amino-3-aryloxindoles were formed with
Linwei Huang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(14), 4527-4531 (2016-03-05)
Highly enantioselective additions of arylboroxines to simple aryl ketones have been achieved for the first time with a Rh/(R,R,R,R)-WingPhos catalyst, thus providing a range of chiral diaryl alkyl carbinols with excellent ee values and yields. (R,R,R,R)-WingPhos has been proven to be