Merck
911992
Sigma-Aldrich
TBSAB
≥95%
Synonim(y):
Tributylsulfoammonium betaine
Wybierz wielkość
500 MG
792,00 zł
792,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
792,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H27NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
792,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
94-99 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)([N+](CCCC)(CCCC)CCCC)[O-]
InChI
1S/C12H27NO3S/c1-4-7-10-13(11-8-5-2,12-9-6-3)17(14,15)16/h4-12H2,1-3H3
Zastosowanie
TBSAB is a sulfation reagent that efficiently converts alcohols to organosulfates under mild conditions.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel M Gill et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 55(30), 4319-4322 (2019-03-19)
The study of organosulfates is a burgeoning area in biology, yet there are significant challenges with their synthesis. We report the development of a tributylsulfoammonium betaine as a high yielding route to organosulfates. The optimised reaction conditions were interrogated with