Merck
911941
Sigma-Aldrich
2-((Perfluorooctyl)sulfonyl)-1-phenylpropan-1-one
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H9F17O3S
Masa cząsteczkowa:
616.29
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
99-101 °C
Zastosowanie
2-((perfluorooktylo)sulfonylo)-1-fenylopropan-1-on jest częścią zestawu odczynników opracowanych przez grupę Li do późnej funkcjonalizacji związków o znaczeniu farmaceutycznym. Odczynniki te służą jako prekursory rodników alkilowych generowanych w warunkach pośrednictwa światła, neutralnych pod względem redoks i wolnych od katalizatorów, do stosowania w alkilacji związków aromatycznych metodą Minisci.
Produkt może być stosowany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peng Liu et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(40), 14315-14321 (2017-10-03)
The Minisci alkylation is useful to functionalize aromatics via alkyl radical addition. Current approaches to prepare alkyl radicals follow either oxidative or reductive pathways from various functional groups. Developing new strategy beyond these traditional methods remains elusive yet highly significant.