Merck
909734
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-((trifluoromethyl)sulfonyl)propan-1-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9F3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.24
Kod UNSPSC:
12352101
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
phenyl
sulfone
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
1-fenylo-2-((trifluorometylo)sulfonylo)propan-1-on jest częścią zestawu odczynników opracowanych przez grupę Li do późnej funkcjonalizacji związków o znaczeniu farmaceutycznym. Odczynniki te służą jako prekursory rodników alkilowych generowanych w warunkach pośredniczonych przez światło, neutralnych pod względem redoks i wolnych od katalizatorów, do stosowania w alkilowaniu związków aromatycznych metodą Minisci.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peng Liu et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(40), 14315-14321 (2017-10-03)
The Minisci alkylation is useful to functionalize aromatics via alkyl radical addition. Current approaches to prepare alkyl radicals follow either oxidative or reductive pathways from various functional groups. Developing new strategy beyond these traditional methods remains elusive yet highly significant.