Merck
911895
D-Sorbitol-1,1,2,3,4,5,6,6-d8
98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D8H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.22
Kod UNSPSC:
12142201
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
solid
ciąg SMILES
O[C@@]([C@@]([C@]([C@](C([2H])(O)[2H])([2H])O)([2H])O)([2H])O)([2H])C([2H])(O)[2H]
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)