Przejdź do
97336
D-Sorbitol
liquid, tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Sorbitolum liquidum non cristallisabile, D-Glucitol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
262,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-061-5
Beilstein/REAXYS Number:
1721899
MDL number:
262,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 25 °C)
assay
72-92%
form
liquid
impurities
28-32% water
color
white
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 182 g/L)
mp
98-100 °C (lit.)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S3889S6021240850
assay
72-92%
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
99% (GC)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
solubility
water: soluble 182g/l at 20 °C (68 °F)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F )
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
impurities
28-32% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
color
white
color
white
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Sorbitol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)