Przejdź do
489182
D-Sorbitol-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
D-Glucitol-1-13C, 13C Labeled D-sorbitol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4490,00 zł
3143,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2[CH(OH)]413CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.16
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
solid
3143,00 zł
Cena katalogowa4490,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
optical activity
[α]25/D +101°, c = 0.5 in acidified ammonium molybdate
mp
98-100 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[13CH2]O
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1/i1+1/t3-,4+,5+,6+/m0
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-AVUGZHLXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
587621607282605514
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
description
98 atom % D, 99 atom % 13C, <1% 18O
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
mass shift
M+1
mass shift
M+6
mass shift
M+2
mass shift
M+6
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D, 99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
powder
form
-
form
solid
mp
98-100 °C (lit.)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
optical activity
[α]25/D +101°, c = 0.5 in acidified ammonium molybdate
optical activity
[α]20/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
optical activity
-
optical activity
[α]25/D +101°, c = 0.5 in acidified ammonium molybdate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)