Merck
911313
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) linear dendron
carboxyl terminated, PEG Mn 10,000, generation 1
Wybierz wielkość
250 MG
1390,00 zł
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1390,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C468H928O237
Masa cząsteczkowa:
10348.23
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
PEG Mn 10,000
generation 1
liczba grup powierzchniowych
2
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
  • Architektura polimeru: Dendron liniowy PEG
  • Generacja: 1
  • PEG średnia Mn: 10,000
  • Funkcjonalność grupy końcowej: Kwas karboksylowy
  • Liczba grup powierzchniowych: 2
  • Obliczona masa mol. Masa cząsteczkowa: 10348.34 g/mol
  • Bis-MPA = kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy
Zastosowanie
Cząsteczki dendrytyczne Bis-MPA są oparte na blokach budulcowych kwasu 2,2-bizmetyloolopropionowego (bis-MPA). Hydrolizowalny łącznik pozwala na degradację do produktów ubocznych, które mogą być ponownie wchłaniane przez organizm lub do wydalanych nietoksycznych małych cząsteczek. Ten dendrytyczny polimer jest biokompatybilny i biodegradowalny i nadaje się do zastosowań biomedycznych. Dendrony z rdzeniem PEG charakteryzują się doskonałą rozpuszczalnością w wodzie i wysokim stopniem funkcjonalności na łańcuch PEG, co czyni je silnymi kandydatami do zaawansowanych systemów dostarczania leków lub do celowania w leki. Koronę funkcjonalizowaną kwasem karboksylowym można łatwo wykorzystać w reakcjach biokoniugacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemistry of multifunctional polymers based on bis-MPA and their cutting-edge applications.
Garcia-Gallego S, et al
Progress in Polymer Science, 48, 85-110 (2015)
Anna Carlmark et al.
Chemical Society reviews, 42(13), 5858-5879 (2013-05-01)
Dendritic polymers are highly branched, globular architectures with multiple representations of functional groups. These nanoscale organic frameworks continue to fascinate researchers worldwide and are today under intensive investigation in application-driven research. A large number of potential application areas have been
Produkty
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).