Przejdź do
181587
Poly(tert-butyl methacrylate)
average Mw ~170,000, crystalline
Synonim(y):
tert -Butyl methacrylate homopolymer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C8H14O2)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
crystalline
Quality Segment
mol wt
average Mw ~170,000
refractive index
n20/D 1.4638 (lit.)
transition temp
Tg 107 °C
solubility
8.65 (solubility parameter)
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(2)7(9)10-8(3,4)5/h1H2,2-5H3
InChI key
SJMYWORNLPSJQO-UHFFFAOYSA-N
Application
These triblock terpolymers precursors may be used for the preparation of novel multi-compartmental core-crosslinked polymeric nanoparticles for various nanostructured systems.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
181404181560182125
description
average Mw ~170,000, crystalline
description
average Mw ~99,000 by GPC, in toluene
description
average Mw ~354,000 by GPC, powder
description
average Mw ~400,000 by GPC, in toluene
refractive index
n20/D 1.4638 (lit.)
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.481
form
crystalline
form
liquid
form
powder
form
liquid
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.087 g/mL at 25 °C
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.007 g/mL at 25 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
transition temp
Tg 107 °C
transition temp
Tg -49 °C
transition temp
Tg 35 °C
transition temp
Tg −5 °C
mol wt
average Mw ~170,000
mol wt
average Mw ~99,000 by GPC
mol wt
average Mw ~354,000 by GPC
mol wt
average Mw ~400,000 by GPC
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)