Merck
929611
Sigma-Aldrich
PCL-PEG-PCL diacrylate
PCL average Mn 800, PEG average Mn 4000
Synonim(y):
Akrylan-PCL-PEG-PCL-akrylan, Biodegradowalny kopolimer trójblokowy, Hydrożel PEG, PCL-b-PEG-b-PCL
Wybierz wielkość
500 MG
2190,00 zł
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
2190,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C3H3O2(C6H10O2)x(C2H4O)y(C6H10O2)zC3H3O
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.25
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
low-melting solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
PCL Mn 800
PCL average Mn 800
PEG Mn 4000
PEG average Mn 4000
zawiera
≥50 ppm MEHQ
kolor
white to off-white
Ω-koniec
acrylate
α-koniec
acrylate
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OCCOC(CCCCCOC(C=C)=O)=O)CCCCCOC(C=C)=O
InChI
1S/C20H30O8/c1-3-17(21)25-13-9-5-7-11-19(23)27-15-16-28-20(24)12-8-6-10-14-26-18(22)4-2/h3-4H,1-2,5-16H2
Klucz InChI
PCLZPCUCIICUMZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
  • Kopolimer trójblokowy PCL-PEG-PCL
  • Bloki PCL ulegające degradacji hydrolitycznej
  • Akrylanowe grupy funkcyjne umożliwiają fotopolimeryzację
Diakrylan PCL-PEG-PCL, średni Mn 400-4000-400, jest funkcjonalizowanym, amfifilowym kopolimerem trójblokowym składającym się z centralnego hydrofilowego, biokompatybilnego bloku poli(glikolu etylenowego) (PEG) i dwóch końcowych hydrofobowych, biodegradowalnych bloków poli(kaprolaktonu) (PCL). Diakrylan PCL-PEG-PCL może być sieciowany poprzez polimeryzację wolnorodnikową i/lub fotopolimeryzację, tworząc usieciowaną sieć hydrożelową. Hydroliza estrów bloków PCL pozwala na degradację usieciowanych sieci.
Zastosowanie
  • Inżynieria tkankowa
  • Druk 3D
  • Dostarczanie leków
Cechy i korzyści
  • Kopolimer trójblokowy PCL-PEG-PCL
  • Bloki PCL ulegające degradacji hydrolitycznej
  • Akrylanowe grupy funkcyjne umożliwiają fotopolimeryzację
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)