Merck
909068
Sigma-Aldrich
Tritolylamine diacrylate
>98%
Synonim(y):
4,4′-di(acrylyloxypropyl)-4″-methyl-triphenylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H33NO4
Masa cząsteczkowa:
483.60
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.23
Próba
>98% (HPLC)
>98%
Postać
viscous liquid
zawiera
150-400 ppm MEHQ as stabilizer
kolor
yellow to brown
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Tritolylamine diacrylate is a polymerizable charge transport molecule. It can be used for long-life photoconductor coatings in laser printers.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)