Przejdź do
B8174
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide sodium salt
tablet
Synonim(y):
BC-Indicator, X-GlcA, X-glucuronide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
1368,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12BrClNNaO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
444.59
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
1368,50 zł
Cena katalogowa1610,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
tablet
Quality Segment
solubility
deionized water: one tablet, 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C14H13BrClNO7.Na/c15-4-1-2-5-7(8(4)16)6(3-17-5)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI key
IBLSVGDGSKUDCT-CYRSAHDMSA-M
Application
Chromogenic substrate for β-glucuronidase (GUS) gene detection.
Preparation Note
Contains 10 mg substrate per tablet
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B8049B5285B0274
solubility
deionized water: one tablet, 5 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
tablet
form
powder
form
tablet
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)