Merck
745960
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromopyridine N-oxide
Synonim(y):
2,6-Dibromopyridine 1-oxide, 2,6-Dibromopyridine oxide
Wybierz wielkość
25 G
964,00 zł
964,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
964,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3Br2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
964,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
180-190 °C
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC1=[N+]([O-])C(Br)=CC=C1
InChI
1S/C5H3Br2NO/c6-4-2-1-3-5(7)8(4)9/h1-3H
Klucz InChI
YOJAFCXACCYASM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)