Merck
696897
Sigma-Aldrich
Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl-co-3-decyloxythiophene-2,5-diyl)
Synonim(y):
POT-co-DOT
Wybierz wielkość
250 MG
1113,00 zł
1113,00 zł
Cena katalogowa1590,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1113,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C12H18S)m(C14H22OS)n
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
1113,00 zł
Cena katalogowa1590,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mn 8,000
Mw 21,000
fluorescencja
λex 490 nm; λem 600 nm
Mw/Mn
2.5
Opis ogólny
Poli(3-oktylo-tiofen-2,5-diyl-co-3-decyloksy-tiofen-2,5-diyl) (POT-co-DOT) jest regioregularnym kopolimerem przewodzącym, który może być stosowany jako materiał donorowy w urządzeniach elektrochemicznych. Ma małą przerwę pasmową i tworzy widmo absorpcyjne w obszarach czerwonym i podczerwonym.[1][2]
Typical Octyl thiophene:Decyloxythiophene = 1:1 (molar ratio). Synthesis, electrochemical and photophysical properties of poly(3-octylthiophene-2,5-diyl-co-3-decyloxythiophene-2,5-diyl)s (POT-co-DOT) copolymer via condensation polymerization has been reported.[1] Application of POT-Co-DOT to electrophoretic deposition has been reported in a separate study.[3]
Zastosowanie
POT-co-DOT może być stosowany jako polimer sprzęgający do produkcji polimerowych ogniw słonecznych (PSC) i masowych ogniw słonecznych opartych na heterozłączu o wydajności konwersji mocy (PCE).[2][4]
Polimer przewodzący
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Regioregular copolymers of 3-alkoxythiophene and their photovoltaic application
Shi C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(27), 8980-8986 (2006)
Effects of alkylthio and alkoxy side chains in polymer donor materials for organic solar cells
Cui C and Wong W
Macromolecular Rapid Communications, 37(4), 287-302 (2016)
Electrophoretic Deposition of the Thiophene-Based Copolymer and Its Composites with C60
Tada K
The Journal of Physical Chemistry B, 117(6), 1628-1632 (2012)
Chenjun Shi et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(27), 8980-8986 (2006-07-06)
Low band gap conjugated polymers with proper energy levels for charge transfer are required to achieve high-efficiency polymer solar cells. We report the synthesis and characterization of two new regioregular copolymers that are based on 3-alkoxythiophene monomers: poly(3-octylthiophene-2,5-diyl-co-3-decyloxythiophene-2,5-diyl) (POT-co-DOT) and
Kazuya Tada
The journal of physical chemistry. B, 117(6), 1628-1632 (2012-07-26)
Electrophoretic deposition is a useful and efficient technique to deposit conjugated polymers, if suitable suspension of the target polymer is obtained. Unfortunately, neither general theory nor universal procedure for the preparation of a suspension suitable for electrophoretic deposition has seemed
Produkty
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.